Merck
Z554871
Sigma-Aldrich
Aldrich® Büchner-Trichter VerSA Oberteil
for 140mL and 350mL
Größe auswählen
1 EA
54,80 €
54,80 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
54,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
54,80 €
Check Cart for Availability
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
VerSAFunnel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)