Merck
Z552844
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-distilling adapter with SafetyBarb® hose connector
joint: ST/NS 19/22
Größe auswählen
1 EA
74,00 €
74,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
74,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
74,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)