Merck
Z551600
Chemat compact hotplate
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
Größe auswählen
1 EA
3.690,00 €
3.690,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
3.690,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41102406
NACRES:
NB.79
3.690,00 €
Check Cart for Availability
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
CE compliant
Hersteller/Markenname
Chemat KW-4AH-220
Chemat
Verfügbarkeit
not available in EU
Temperaturmessbereich
120-660 °F, resolution: 1 °C
Parameter
50-350 °C temp. range
B × L
6 in. × 6 in.
Allgemeine Beschreibung
The portable design is convenient to be used in conjunction with the spin-coater. Has digital display and internal thermocouple.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)