Merck
Z551597
Chemat compact hotplate
AC/DC input 110 V AC
Größe auswählen
1 EA
3.690,00 €
3.690,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
3.690,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41102406
NACRES:
NB.79
3.690,00 €
Check Cart for Availability
Aufnahme AC/DC
110 V (AC)
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Chemat KW-4AH-115
Chemat
Verfügbarkeit
not available in EU
Temperaturmessbereich
120-660 °F, resolution: 1 °C
Parameter
50-350 °C temp. range
B × L
6 in. × 6 in.
Farbe
none
Allgemeine Beschreibung
The portable design is convenient to be used in conjunction with the spin-coater. Has digital display and internal thermocouple.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)