Merck
Z549495
Sigma-Aldrich
Absperrhahn-Adapter
straight glass stopcock, joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
86,50 €
86,50 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
86,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
86,50 €
Check Cart for Availability
Materialien
straight glass stopcock
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hahnküken aus Glas oder PTFE, mit 2mm Bohrung, für Schläuche bis 6,5mm Innendurchmesser. Für Arbeiten unter Normaldruck oder Vakuum.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)