Merck
Z548561
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted adapter
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 14/20
Größe auswählen
1 EA
187,00 €
187,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
187,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
187,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Verbindung
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS14/20
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Extra-grobe Fritte verhindert sicher einen Austrag von Partikeln aus der zu destillierenden Flüssigkeit.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)