Merck
Z547700
Sigma-Aldrich
Aldrich® Büchner-Trichter mit Schliff
capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 145-175 μm, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Größe auswählen
1 EA
111,30 €
111,30 €
Listenpreis159,00 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
111,30 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
111,30 €
Listenpreis159,00 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Kapazität
30 mL
Scheibendurchm.
30 mm
Porengröße
145-175 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)