Merck
Z546712
Sigma-Aldrich
Aldrich® Büchner-Trichter
funnel capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 145-175 μm
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Größe auswählen
1 EA
469,00 €
469,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
469,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
469,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Scheibendurchm.
120 mm
Trichterkapazität
1,500 mL
Schaftdurchm.
22 mm
Porengröße
145-175 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)