Merck
Z546593
Sigma-Aldrich
Aldrich® Büchner-Trichter
funnel capacity 60 mL, disc diam. 40 mm, porosity 10-20 μm
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Größe auswählen
1 EA
76,60 €
76,60 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
76,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
76,60 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Materialien
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Scheibendurchm.
40 mm
Trichterkapazität
60 mL
Schaftdurchm.
12 mm
Porengröße
10-20 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)