Merck
Z546496
Sigma-Aldrich
Aldrich® Büchner-Trichter
funnel capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 145-175 μm
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Größe auswählen
1 EA
69,90 €
69,90 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
69,90 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
69,90 €
Check Cart for Availability
Materialien
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Scheibendurchm.
30 mm
Trichterkapazität
30 mL
Schaftdurchm.
10 mm
Porengröße
145-175 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)