Merck
Z543306
Sigma-Aldrich
Kimble® Mikrokapillarpipetten
Synonym(e):
71900-100
Größe auswählen
250 EA
139,00 €
139,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 EA
139,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
139,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Materialien
blue
soda-lime glass
Leistungsmerkmale
To Contain
Verpackung
pack of 250 ea
pack of 250 ea
Hersteller/Markenname
Kimble® 71900-100
Messbereich Volumen
100 μL, accuracy: ±0.5%
Kapazität
100 μL
Allgemeine Beschreibung
Die Einweg-Pipetten sind auf "Inhalt" kalibriert. Die Pipetten sind 5 Zoll lang, die verschiedenen Größen farbcodiert. Aus Natronkalkglas. Jede Zylinderpackung wird mit einer Pipettierhilfe geliefert. Das Füllen ist einfach. Kapillarkräfte ziehen die Flüssigkeit in das Röhrchen. Zur Abgabe halten Sie einfach das Loch am Gummiball zu und drücken diesen zusammen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Complies with ASTM Specification E672
  • Manufactured from soda-lime glass
  • Calibrated to contain
  • Packaged in easy-open cylinders for convenient dispensing
  • Each cylinder contains 250 pipets and one pipet device
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)