Merck
Z542954
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, Viton®
I.D. 59.9 mm, wall size 3.5 mm
Größe auswählen
1 PKG
34,60 €
34,60 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
34,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
34,60 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 3 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 785548
ID
59.9 mm
Wandabmessungen
3.5 mm
Rechtliche Hinweise
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)