Merck
Z542946
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, Viton®
I.D. 56.7 mm, wall size 3.5 mm
Größe auswählen
1 PKG
34,00 €
34,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
34,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
34,00 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 3 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 785547
ID
56.7 mm
Wandabmessungen
3.5 mm
Rechtliche Hinweise
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)