Z524743
Glas-Col® Series STM heating mantles
for flask size, 5,000 mL, AC/DC input 230 V AC
Größe auswählen
1.010,00 €
Größe auswählen
About This Item
1.010,00 €
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CSA approved
for flask size 5,000 mL
Hersteller/Markenname
Glas-Col 100BSTM1301
Verfügbarkeit
not available in EU
Temperaturmessbereich
≤650 °C (internal operating)
Ausgabe
700 watts (2 outlets)
Allgemeine Beschreibung
Caution: Series STM mantles are recommended for use with flammable solvents only when used with a Poncho safety shield (listed separately).
- Detachable 4ft, 3-wire cord and locking connector (except 12 and 22L models which have a terminal box)
- Not CE Compliant
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)