Merck
Z517747
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with stopcock on pressure-equalization arm
capacity 2 L, joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Größe auswählen
1 EA
1.160,00 €
1.160,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.160,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
1.160,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Höhe
580 mm
AD
100 mm
Kapazität
2 L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit 3-Wege Hahn und Druckausgleich. Schliff NS 24/40.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)