Merck
Z516457
Sigma-Aldrich
Aldrich® 5 mm NMR-Röhrchen-Abfüllverteiler
2 ports, L 150 mm
Synonym(e):
NMR-Röhrchen
Größe auswählen
1 EA
701,00 €
701,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
701,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
SB.32
701,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Länge
150 mm
Allgemeine Beschreibung
Zur Probenvorbereitung für sauerstoffempfindliche Verbindungen.
Fülltechnik:
1. NMR-Röhrchen durch die geöffnete Kappe einsetzen
2. Evakuieren
3. NMR-Röhrchen mittels Spritze durch das Septum befüllen
4. NMR-Röhrchen abschmelzen oder herausnehmen
Anschlüsse mit 10mm PTFE-Ventilen.
Separate Vakuumversorgung für jede Position.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)