Merck
Z516309
Sigma-Aldrich
Von Aldrich® modifizierter Dean-Stark-Abscheider
reservoir capacity 35 mL, Joints: ST/NS 29/32 (2)
Größe auswählen
1 EA
1.110,00 €
1.110,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.110,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
1.110,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
Joints: ST/NS29/32 (2)
Reservoirkapazität
35 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Für azeotropische Destillationen mit Lösemitteln schwerer als Wasser (z.B. Chloroform). Das 8mL Reservoir ist besonders für die Verwendung mit schwerem Wasser geeignet. PTFE Hahn mit 2mm Bohrung, Gesamthöhe 300mm
Die Technik des modifizierten Abscheiders (siehe Abb. 1)
1.
Der Lösemitteldampf wird im Reservoir kondensiert.
2. Der modifizierte Abscheider trennt die beiden Komponenten.
3. Die spezifisch schwere Phase sammelt sich am Boden des Reservoirs, das Wasser als obere Phase.
4. Das Lösemittel wird durch das innere Rohr in den Verdampferkolben zurückgeführt.
5. Das Wasser wird durch den Hahn abgelassen.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)