Merck
Z512370
Kork-Stützring für Kolben
I.D. × O.D. 30 mm × 80 mm
Größe auswählen
1 EA
14,60 €
14,60 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
14,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
14,60 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
fits flask 10 ‑ 100 mL
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
ID × AD
30 mm × 80 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)