Z511609
ChemDraw®
Standard, academic
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
Empfohlene Produkte
Allgemeine Beschreibung
ChemDraw™ Standard
Veröffentlichungsreifes Zeichnen
• Zeichnet Strukturen und Reaktionsgleichungen in Farbe
• Umfangreiche Struktur-Bibliotheken
• Große Auswahl von Symbolen für Reaktionsgleichungen
• Layout Vorlagen für viele Zeitschriften
• Umfangreiche Symbolbibliothek für Glasgeräte
• Kompatibel zu Chem3D™, ChemFinder™, ChemInfo™, Microsoft® Word und Excel
• Ausgabeformate: PostScript®, EPS, GIF, SMILES und mehr
ChemDraw™ Pro
Zeichnen und Informationssuche in Premiumqualität
• Umfasst die oben genannten Merkmale der Standard Version und bietet zusätzlich:
• Chemical Intelligence erfasst Valenz- und Bindungsstrukturen, automatische Auflösung von Atomgruppen.
• Volle Mausunterstützung (rechte Taste)
• Schlechte Zeichnungen werden automatisch erkannt und verbessert
• Datenbankabfragen nach Bindungsstruktur, Reaktionszentren, Substituenten und Substrukturen
• Zeigt Spektren in SPC und JCAMP Dateiformat
• Liest ISIS® Dateien mit Mac®/Windows® cross-platform compatibility
• ChemDraw Plugin für direkten Internet-Zugang und On-Line Queries
• Online Menü für direkten Zugang zu ChemACX.com mit Substruktursuche, Lieferantenlisten und online-Bestellservice
ChemDraw™ Ultra
Das ultimative Zeichentool mit Informationssuche und Analysefunktionen
• Zusätzlich zum Leistungsumfang der Pro-Version plus:
• ChemDraw/Excel: Interface nach Microsoft® Excel
• ChemNMR Vorhersage von1H und 13C NMR- Spektren inklusive Spektreninterpretation
• Name=Struct/AutoNom: erzeugt Strukturen nach Namen und umgekehrt
• ChemProp: berechnet physikalische Eigenschaften wie LogP, Schmelzpunkt, Siedepunkt etc.
• SDK: Betrieb von ChemDraw unter anderen Betriebssystemen
Netzwerklizenzen auf Anfrage lieferbar!
Veröffentlichungsreifes Zeichnen
• Zeichnet Strukturen und Reaktionsgleichungen in Farbe
• Umfangreiche Struktur-Bibliotheken
• Große Auswahl von Symbolen für Reaktionsgleichungen
• Layout Vorlagen für viele Zeitschriften
• Umfangreiche Symbolbibliothek für Glasgeräte
• Kompatibel zu Chem3D™, ChemFinder™, ChemInfo™, Microsoft® Word und Excel
• Ausgabeformate: PostScript®, EPS, GIF, SMILES und mehr
ChemDraw™ Pro
Zeichnen und Informationssuche in Premiumqualität
• Umfasst die oben genannten Merkmale der Standard Version und bietet zusätzlich:
• Chemical Intelligence erfasst Valenz- und Bindungsstrukturen, automatische Auflösung von Atomgruppen.
• Volle Mausunterstützung (rechte Taste)
• Schlechte Zeichnungen werden automatisch erkannt und verbessert
• Datenbankabfragen nach Bindungsstruktur, Reaktionszentren, Substituenten und Substrukturen
• Zeigt Spektren in SPC und JCAMP Dateiformat
• Liest ISIS® Dateien mit Mac®/Windows® cross-platform compatibility
• ChemDraw Plugin für direkten Internet-Zugang und On-Line Queries
• Online Menü für direkten Zugang zu ChemACX.com mit Substruktursuche, Lieferantenlisten und online-Bestellservice
ChemDraw™ Ultra
Das ultimative Zeichentool mit Informationssuche und Analysefunktionen
• Zusätzlich zum Leistungsumfang der Pro-Version plus:
• ChemDraw/Excel: Interface nach Microsoft® Excel
• ChemNMR Vorhersage von1H und 13C NMR- Spektren inklusive Spektreninterpretation
• Name=Struct/AutoNom: erzeugt Strukturen nach Namen und umgekehrt
• ChemProp: berechnet physikalische Eigenschaften wie LogP, Schmelzpunkt, Siedepunkt etc.
• SDK: Betrieb von ChemDraw unter anderen Betriebssystemen
Netzwerklizenzen auf Anfrage lieferbar!
Kompatibilität
Systemvoraussetzungen:
Windows 95/98, 2000, Windows NT 4.0; RAM 64 Mb; Disk Space 80 Mb; Processor Pentium
Macintosh:
System Software 8.1 oder größer; RAM 32 Mb; Disk Space 80 Mb; Processor PowerPC oder besser
Windows 95/98, 2000, Windows NT 4.0; RAM 64 Mb; Disk Space 80 Mb; Processor Pentium
Macintosh:
System Software 8.1 oder größer; RAM 32 Mb; Disk Space 80 Mb; Processor PowerPC oder besser
Rechtliche Hinweise
ChemDraw is a registered trademark of CambridgeSoft Corp.
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)