Merck
Z507172
Supelco
Michel-Miller Swagelok® Adapter
Nylon, NPTF 1/8 in., Ace-Thred for #15
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.52
Materialien
Nylon
Hersteller/Markenname
Ace Glass 584420
Methode(n)
LPLC: suitable
NPTF
1/8 in.
Fitting
Ace-Thred for #15
Allgemeine Beschreibung
Zum Anschluss von Swagelok-Tubing an Glasgeräte mit Ace-Gewinde. An einen Ende ein Ace-Gewinde, am anderen Ende NPTF. Verbindet Tubing mit M-M-Säulen. Adapter mit Ace-Gewinde # 50 passt auf große Säulen
Rechtliche Hinweise
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)