Merck
Z505455
Sigma-Aldrich
Ace O-ring, CAPFE
wall size 2.6 mm, I.D. 12.4 mm
Größe auswählen
1 EA
29,00 €
29,00 €
Versandbereit am08. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
29,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
29,00 €
Versandbereit am08. April 2025Details
Hersteller/Markenname
Ace Glass 7855820
ID
12.4 mm
Wandabmessungen
2.6 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)