Merck
Z504912
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 18.7 mm, wall size 2.6 mm
Größe auswählen
1 PKG
49,90 €
49,90 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
49,90 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
49,90 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 7855726
ID
18.7 mm
Wandabmessungen
2.6 mm
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)