Merck
Z504874
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 12.4 mm, wall size 2.6 mm
Größe auswählen
1 PKG
39,90 €
39,90 €
Listenpreis42,90 €Sparen Sie 7%
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
39,90 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
39,90 €
Listenpreis42,90 €Sparen Sie 7%
Versandbereit am22. April 2025Details
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 7855720
ID
12.4 mm
Wandabmessungen
2.6 mm
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)