Merck
Z423491
Easy-Read® Thermometer
temperature 20-500 °F, immersion level, 76 mm
Synonym(e):
immersion thermometer
Größe auswählen
1 EA
55,10 €
25 EA
979,00 €
55,10 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
55,10 €
25 EA
979,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.79
55,10 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
immersion level 76 mm
Verpackung
pack of 1 ea
pack of 25 ea
Hersteller/Markenname
HB Instruments B60302-0100
Temperaturmessbereich
20-500 °F
Länge
355 mm
AD
6-7 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leicht ablesbare Thermometer, schwarze Skala auf gelbem Hintergrund. Füllung aus ungiftigem EnviroSafe. Geeicht mit NISTund DKD Standards.
Anwendung
Easy Read® thermometer can be used in pharmaceutical, petrochemical, food, beverage processing, dairies, breweries, distilleries, universities and chemical labs.
Rechtliche Hinweise
Easy Read is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)