Merck
Z423068
Sigma-Aldrich
Aldrich® Dean-Stark-Abscheider
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
653,00 €
653,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
653,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
653,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Kapazität
500 mL
Olivenabstand
170 mm
Allgemeine Beschreibung
Empfohlene Kolbengröße: 22 L - 50 L
Wasserabscheider für azeotrope Destillation mit Lösemitteln leichter als Wasser. Mit PTFE Hahn mit 4mm Bohrung. Die kleineren Abscheider für 12 und 25mL mit 2mm Bohrung. Extra langer Arm zur bequemen Verwendung auch mit großen Kolben!
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)