Merck
Z420573
Sigma-Aldrich
Medium porous filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420530
Größe auswählen
1 EA
3.340,00 €
3.340,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
3.340,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104925
NACRES:
NB.43
3.340,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
high-density polyethylene
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H91462-4914
Scheibendurchm.
36 in.
Filterdurchm.
36 in.
Farbe
none
Porengröße
45—90 μm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)