Z420379
Scienceware® Büchner-Trichter, Tischgerät
I.D. 18 in., porosity medium, Removable plate
Größe auswählen
1.210,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
1.210,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H14626-3518
ID
18 in.
Plattenrand H
229 mm (9 in.)
Porengröße
porositymedium
Allgemeine Beschreibung
PE-Trichter für große Volumina, lieferbar mit verschiedenen Frittenporositäten. Fritten fest eingebaut oder wechselbar. Die Wechselfritten werden durch ein Ringgitter gehalten.
- Filterplatten aus HDPE, 6.4 mm (19/32 in.) dick
- Undurchlässiger Rand zum Abdichten gegen Rundfilter
- Vakuumanschlüsse für Schlauchmaterial ID 12.7 mm (19/32 in.)
- Lieferbar mit mittelgroben und groben Frittenplatten
- Max. Arbeitstemperatur 52 °C (125 °F)
- Filterplatten aus HDPE, 4.8 mm (3/16 in.) dick, mit 4.8 mm Gitterweite, Mitte 11mm massiv
- Festplatten für Grobfiltration mit Filterwolle oder Rundfiltern
- Wechselplatten besonders zur Edelmetallfiltration
- Max. Arbeitstemperatur 52°C (125 °F)
Rechtliche Hinweise
Ersatzteil
Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)