Merck
Z418560
Sigma-Aldrich
System 45 vessel with threaded side port and removable fritted disc
capacity ~20 mL, Complete
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NB.43
L × Durchm.
50 mm × 28 mm
Kapazität
~20 mL
Allgemeine Beschreibung
Rohrreaktor mit 2mm PTFE-Ventil oben und seitlichem Anschluss in GL 18. Gewinde unten in 32mm passt genau zu System 45. Fritte G 0, herausnehmbar. Die Ventile oben und unten werden jeweils mit nur einer Vierteldrehung geöffnet und geschlossen. Ventilanschlüsse mit 1/4 in.-28 und Luer siehe Kat. Nr. Z41,741-6 und Z41,742-4 wie oben.
Rechtliche Hinweise
System 45 is a trademark of John Babashak
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)