Merck
Z414123
Sigma-Aldrich
Aldrich® offset enlarging adapter
male joint: ST/NS 24/40, female joint: ST/NS 34/45
Synonym(e):
glass adapter, glass adapters
Größe auswählen
1 EA
90,90 €
90,90 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
90,90 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
90,90 €
Check Cart for Availability
Verbindung
female joint: ST/NS34/45
male joint: ST/NS24/40
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)