Merck
Z413542
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter with Clear-Seal joints
With Clear-Seal joints, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
3 way adapter, glass adapter, glass adapters
Größe auswählen
1 EA
138,00 €
138,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
138,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
138,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Side-arm is at 75° angle from bottom joint.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)