Merck
Z411973
Sigma-Aldrich
Aldrich® Glasspirale
coil I.D. ~6 mm
Größe auswählen
500 G
623,00 €
1 KG
827,00 €
623,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
623,00 €
1 KG
827,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
623,00 €
Check Cart for Availability
Spirale ID
~6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Jede Spirale aus Borosilikatglas, etwa 1 Umdrehung. Materialstärke 0.5mm.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)