Z404314
IKA® Rührelemente
R 1381 propeller stirrer, 3-bladed, stainless steel, 1/cs
Synonym(e):
stirring blade, stirring propeller
Größe auswählen
344,56 €
Listenpreis365,00 €Sparen Sie 6%Größe auswählen
About This Item
344,56 €
Listenpreis365,00 €Sparen Sie 6%Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 1296000
Wellenabmessungen
8 mm × 350 mm
Rührerdurchm.
45 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Stirrer diameter: 45 mm
- Shaft diameter: 8 mm
- Shaft length: 350 mm
- Speed max.: 2000 rpm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)