Merck
Z403938
Sigma-Aldrich
IKA® disperser clamps
R 182 Boss head clamp for dispersers, cast aluminum, 1/cs
Synonym(e):
homogenizer clamps, tissue grinder clamps
Größe auswählen
1 EA
110,00 €
110,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
110,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.22
110,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Materialien
aluminum
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 0002657700
Allgemeine Beschreibung
  • Clamping Range-Stand: 9-16mm
  • Clamping Range-Extension Arm: 6-16mm
  • Material: cast aluminum
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)