Merck
Z403121
Büchi® receiving flask
capacity 500 mL, plastic-coated glass
Größe auswählen
1 EA
179,00 €
179,00 €
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
179,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
179,00 €
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Materialien
plastic-coated glass
round bottom
single-neck
Verbindung
joint SJ35/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Büchi 25264
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
These fit all Rotavapor models.
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)