Merck
Z403075
Sigma-Aldrich
Büchi® receiving flask
capacity 2,000 mL, glass
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
glass
round bottom
single-neck
Verbindung
joint SJ35/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Büchi 00426
Kapazität
2,000 mL
Allgemeine Beschreibung
These fit all Rotavapor models.
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG