Z400335
Waste solvent funnels
for container cap. 15 - 55 gal, includes adapter, 2 in. NPT, separate fine-thread screw cap
Größe auswählen
211,00 €
Größe auswählen
About This Item
211,00 €
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
includes adapter 2 in. NPT, separate fine-thread screw cap
Trichterdurchm.
8 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Chemikalienbeständig, aus HDPE und PP
- Dichtung im Fülltrichter gegen eventuelle Verdunstungsverluste
- Dichte Verbindung zum Lagerbehälter
- Druckausgleich
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)