Merck
Z400173
Sigma-Aldrich
Fine test sieves
SS frame, pore size 53 μm
Größe auswählen
1 EA
184,00 €
184,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
184,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105003
NACRES:
NB.35
184,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Materialien
stainless steel
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ATM 270SS8F
Partikelgröße
270 mesh
Porengröße
53 μm
Allgemeine Beschreibung
  • Full 2 in. height and 8 in. diameter test sieves
  • Meet ASTM specification E-11
  • SS wire cloth measurement traceable to NIST
  • Each sieve includes a certificate of compliance to all applicable ASTM, ISO, and ANSI specifications
These metal framed testing sieves are manufactured with a lead/tin solder on the underside which joins the wire cloth to the sieve skirt. The top seam is secured with a UV cured adhesive.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library