Z336637
Heidolph Rührer, mechanisch
Model RZR 2020, AC/DC input 220 V AC
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
Empfohlene Produkte
Beschreibung
torque <= 400 Ncm
Leistungsmerkmale
CE compliant
Analogue speed setting
Hersteller/Markenname
Model RZR 2020
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Ausgabe
27 watts
Allgemeine Beschreibung
Bietet das höchste Drehmoment seiner Klasse, zweistufiges Getriebe, stufenlose mechanische Drehzahleinstellung. Überhitzungsschutz, geeignet für Dauerbetrieb. Gekapseltes Gehäuse, schlanke Bauform. Klare Bedienungseinheit auf Stirnseite. Wartungsfreier, funkenloser Kondensermotor. 3 Jahre Garantie.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)