Z314986
Hirschmann® pipetus®-standard Pipettierhilfe
with pump
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
230 V
240 V AC
Materialien
plastic
silicone
Leistungsmerkmale
CE compliant
CE compliant
Hersteller/Markenname
Hirschmann 9903000
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Volumen
0.1-100 mL
Allgemeine Beschreibung
Ähnlich wie pipetus-Akku aber mit separater Pumpeneinheit. Diese Unterteilung der Pumpe verhindert unerwünschte Kontamination. Im Handgriff befinden sich keine elektrischen Elemente.
Rechtliche Hinweise
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Pipetus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.