Z314579
FORTUNA® Optima Glasspritzen mit austauschbaren Komponenten
capacity 30 mL, Luer lock tip style
Größe auswählen
28,50 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
28,50 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
autoclavable
graduated 1 mL
Hersteller/Markenname
Fortuna Graf
Kapazität
30 mL
Anwendung(en)
PFAS testing
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Borosilikatglas, korrosionsbeständig und Temperaturwechselfest
- Autoklavierbar
- Austauschbare Kolbenstangen und Spritzenkörper
- Seitlich abgeflachte Griffe verhindern ein Wegrollen
- Farbiger Ring am Kolbenende zur leichteren Ablesung
- Konformitätsbescheinigt
- Drei Spritzen lieferbar:
Metal Luer - Metallspitze Luer
Luer-Lock - Metall Luer-Lock
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)