Merck
Z312258
Gerhardt® EV1 hotplate
Hot plate
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
220 V AC
Qualität
CE Compliant
Leistungsmerkmale
Threaded socket for support rod.
Hersteller/Markenname
Gerhardt
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Größe
150 mm × 225 mm × 110 mm, overall
Ausgabe
450 W
Allgemeine Beschreibung
Kleine Laborheizplatte mit 85mm Durchmesser und Edelstahlgehäuse. Stufenlose Einstellung.
temperature ≤ 425°C
Rechtliche Hinweise
Gerhardt is a registered trademark of Gerhardt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)