Merck
Z312231
Gerhardt® STL56 warm air glassware dryers
AC/DC input 240 V AC, European 2-pin plug
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
CE Compliant
Leistungsmerkmale
Power: 900 W heater
Hersteller/Markenname
Gerhardt
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
B × T × H
380 mm × 380 mm × 1150 mm
Allgemeine Beschreibung
Trockenständer mit Heissluftgebläse zum schnellen und sauberen Trocknen aller Glasgeräte. Kann bis zu 56 einzelne Glasgeräte aufnehmen: 24 Halter mit 16 mm Durchmesser, 32 Halter mit 11mm. Heizleistung 900 Watt. Die zum trocknen verwendete Warm- oder Kaltluftwird gefiltert, damitdie GEfäße staubfrei bleiben. Glasgeräte werden beim Trocknenauf max. 50C erwärmt. Der Gehäusedeckel ist als Tropfwanne ausgelegt. Abmessungen (L x B x H) 38 x 38 x 11cm
Supplied with Euro 2-pin plug.
Rechtliche Hinweise
Gerhardt is a registered trademark of Gerhardt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)