Merck
Z309206
Quickfit® Allihn-Kühler
L 250 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
CX7/03/SC
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verbindung
joint: ST/NS24/29
Hersteller/Markenname
Quickfit CX 07/03/SC
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Länge
250 mm
Oberflächenbereich
130 cm2
Allgemeine Beschreibung
Die gewölbte Innenoberfläche bietet bessere Kühlergebnisse als normale Liebig-Kühler. Empfohlen für einfache Rückflussanwendungen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Also known as reflux or bulb condensers
  • The inner bulb sections provide an increased cooling surface
  • Ideal for reflux and Soxhlet extraction applications
  • Supplied with detachable plastic screw thread connectors which allow 9mm bore flexible tubing to be fitted easily and safely
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)