Merck
Z308951
Quickfit® Rührhülsen, geschliffen
shaft D 6 mm, joint: ST/NS 19/26
Synonym(e):
ST20/2
Größe auswählen
1 EA
137,00 €
137,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
137,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
137,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS19/26
Hersteller/Markenname
Quickfit ST 20/2
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Welle T
6 mm
Fitting
13 thread
Allgemeine Beschreibung
Für 6 oder 11mm Schäfte. Drehzahlen bis zu 700U/Min, vakuumtauglich bis 0,1torr. Rand als Reservoir zur Schmiermittelaufnahme ausgeformt.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)