Z303526
Quickfit® Dreihals-Rundkolben mit schräg angesetzten Hälsen
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 19/26, side joint: ST/NS 19/26
Synonym(e):
FR250/2S/22A
Größe auswählen
89,30 €
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Größe auswählen
About This Item
89,30 €
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Verbindung
center joint: ST/NS19/26
side joint: ST/NS19/26
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit FR250/2S/22A
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
128 mm
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
- Ein zentraler Hals
- Zwei gewinkelte Hälse
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)