Merck
Z303488
Quickfit® Zweihals-Rundkolben
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 34/35
Synonym(e):
FR2L/5S/2A
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck (One vertical central neck and one angled side neck)
Verbindung
center joint: ST/NS34/35
side joint ST/NS19/26
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit FR2L/5S/2A
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
225 mm
Kapazität
2,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit einem zentral angeordneten und einem zentralen Schliff
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)