Merck
Z302384
Quickfit® Kegel-/Schraubgewindeadapter
18 thread (couples 7.0 - 8.5 mm diameter), joint: ST/NS 14/23
Synonym(e):
ST51/18
Größe auswählen
1 EA
40,60 €
40,60 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
40,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
40,60 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Verbindung
joint: ST/NS14/23
Hersteller/Markenname
Quickfit ST 51/18
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Fitting
18 thread (couples 7.0 - 8.5 mm diameter)
Allgemeine Beschreibung
Die QUICKFIT-Schraubverbindungen dieser Schliffkernaufsätze verbinden eine Vielzahl von Thermometern, Entlüftungsrohren, Elektroden usw. mit QUICKFIT-Glasgeräten. Die Verschraubungen lassen sich durch Lockern der Schraubkappe auf die gewünschte Eintauchtiefe einstellen, bieten exzellente Ergebnisse unter Vakuum und können bis zu 300 °C eingesetzt werden. Gewindeeinheit nicht direkter Hitze aussetzen!
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)