Merck
Z301337
Einfache Quickfit® Krümmer
joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
RA9/44
Größe auswählen
1 EA
53,40 €
53,40 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
53,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
53,40 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Hersteller/Markenname
Quickfit RA 9/44
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
Hülse auf Kern. Geeignet für die Vakuumdestillation.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)