Merck
Z301086
Quickfit® Erweiterungsadapter
top female joint: ST/NS 14/23, bottom male joint: ST/NS 10/19
Synonym(e):
XA10
Größe auswählen
1 EA
47,70 €
47,70 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
47,70 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
47,70 €
Check Cart for Availability
Verbindung
female joint: ST/NS top14/23
male joint: ST/NS bottom10/19
Hersteller/Markenname
Quickfit XA 10
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)