Merck
Z179965
Supelco
Edelstahl-Röhrchenadapter
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
Hersteller/Markenname
Ace Glass 580912
Methode(n)
LPLC: suitable
Allgemeine Beschreibung
Mit einem Endfitting-Adapter werden Schläuche an M-M-Säulen angeschlossen. Das Gewinde ist 1/4-28 auf 1,5mm AD.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)